Stampa…
2-Chloro-6-methylthiophene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-6-methylthiophenol
L10499.06 L10499.03 L10499.14
L10499.06EA 170 EUR
L10499.06 L10499.03 L10499.14
2-Chloro-6-methylthiophene 96%
2-Chloro-6-methylthiophene
Purity: 96% CAS No.: 18858-05-4 Molecular Formula: C7H7ClS Formula Weight: 158.65 Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 135-136°/35mm MDL No.: MFCD00041422
Formula: C₅H₅ClS
Peso molecolare: 132,61 g/mol
Punto di ebollizione: 135…136 °C (35 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041422
CAS Number: 18858-05-4