Stampa…
3-Bromo-4-methylthiophene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
379960010 379960050
ACRO379960010EA 36.2 EUR
ACRO379960010 ACRO379960050
3-Bromo-4-methylthiophene 95%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formula: C₅H₅BrS
Peso molecolare: 177.06 g/mol
Punto di ebollizione: 179…183 °C (770 mmHg)
Flash Pt: 78 °C
MDL Number: MFCD00130084
CAS Number: 30318-99-1
UN: 2810
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %