Stampa…
2-Thiophenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
420890050 420890250
ACRO420890050EA 61.6 EUR
ACRO420890050 ACRO420890250
2-Thiophenesulphonyl chloride 98%
2-Thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄H₃ClO₂S₂
Punto di ebollizione: 80 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 27…29 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005426
CAS Number: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to blue-green to brown-purple Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Cl)
GC ≥97.0 %