Stampa…
3-Methoxythiophene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
381680010 381680050 381680250
ACRO381680010EA 34.3 EUR
ACRO381680010 ACRO381680050 ACRO381680250
3-Methoxythiophene 98%
3-Methoxythiophene
Formula: C₅H₆OS
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C (65 mmHg)
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,143 g/cm³
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043894
CAS Number: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to green to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %