3-Bromo-2,5-dichlorothiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 60404-18-4
Molecular Formula: C4HBrCl2S
Formula Weight: 231.93
Refractive Index: 1.6080
Boiling Point: 95-97°/14mm
MDL No.: MFCD00041440
Formula:
C₄HBrCl₂S Punto di ebollizione: 95…97 °C (14 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041440 CAS Number: 60404-18-4 |