Stampa…
Metenamina ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
24560.291EA 124 EUR
24560.291 24560.260
Metenamina ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Metenamina
Formula: C₆H₁₂N₄
Punto di fusione: 280 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006895
CAS Number: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=04b623f7f333c7cf159016619cf91fc792af9a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Water Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm