Stampa…
Metenamina ≥99.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Esametilentetramina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18712.0100 8.18712.1000 8.18712.5000 8.18712.9050 8.18712.9025
8.18712.0100EA 35.9 EUR
8.18712.0100 8.18712.1000 8.18712.5000 8.18712.9050 8.18712.9025
Metenamina ≥99.0% per sintesi, Sigma-Aldrich®
Metenamina
Formula: C₆H₁₂N₄
Peso molecolare: 140,19 g/mol
Punto di fusione: 280 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006895
CAS Number: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=7d2929442172f05c5590710d825e8e198503df60&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (HClO₄) ≥99.0%
Identity (IR) Passes Test
Bulk Density 600 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 9.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid