Stampa…
Metenamina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Esametilentetramina
A17213.30 A17213.0B A17213.0I
A17213.30EA 23.9 EUR
A17213.30 A17213.0B A17213.0I
Metenamina ≥99%
Metenamina
Purity: 99+% CAS No.: 100-97-0 Molecular Formula: C6H12N4 Formula Weight: 140.19 Flash Point: 250°(482°F) Melting Point: ca 280° subl. Beilstein Reference: 2018 Merck Reference: 14,5966 UN No.: 1328 MDL No.: MFCD00006895
Formula: C₆H₁₂N₄
Peso molecolare: 140,19 g/mol
Punto di fusione: ∼ 280 °C (subl.)
Densità: 1,33
Flash Pt: 250 °C (482 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006895
CAS Number: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,5966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=7d2929442172f05c5590710d825e8e198503df60&prid=web&clid=SAPDAM