Metenamina 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Esametilentetramina
Purity: 99+%
CAS No.: 100-97-0
Molecular Formula: C6H12N4
Formula Weight: 140.19
Flash Point: 250°(482°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.33
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 280° subl.
Beilstein Reference: 2018
Merck Reference: 14,5966
UN No.: 1328
MDL No.: MFCD00006895
Formula:
C₆H₁₂N₄ Peso molecolare: 140,19 g/mol Punto di fusione: 280 °C (subl.) Densità: 1,33 Flash Pt: 250 °C (482 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006895 CAS Number: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN: 1328 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,5966 |