Stampa…
Metenamina 98.5% contains an anticaking agent
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Esametilentetramina
232890010 232890025
ACRO232890010EA 41 EUR
ACRO232890010 ACRO232890025
Metenamina 98.5% contains an anticaking agent
Metenamina
Formula: C₆H₁₂N₄
Peso molecolare: 140,19 g/mol
Punto di fusione: 260 °C (subl.)
Densità: 1,33 g/cm³
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006895
CAS Number: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ecbb5df5394322c2150525ce6e9f48b5aadde7&vid=7d2929442172f05c5590710d825e8e198503df60&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Ash 0.5 % to 3.0 % (anticaking agent)
Titration excess HCl ≥98.0 %