1,1,1,3,5,7,7,7-Octamethyltetrasiloxane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 16066-09-4
Molecular Formula: C8H26O3Si4
Formula Weight: 282.64
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.3860
Boiling Point: 169°
MDL No.: MFCD00053664
Formula:
C₈H₂₆O₃Si₄ Punto di ebollizione: 169 °C Densità: 0,863 Flash Pt: 78 °C (172 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053664 CAS Number: 16066-09-4 EINECS: 240-209-6 |