Stampa…
Esametildisilossano, 0.65 cSt (25°C) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Silicone fluid, HMDSO
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14051.0100 8.14051.0500 8.14051.9020
8.14051.0100EA 41.7 EUR
8.14051.0100 8.14051.0500 8.14051.9020
Esametildisilossano, 0.65 cSt (25°C) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Esametildisilossano
Formula: C₆H₁₈OSi₂
Peso molecolare: 162,38 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 0,6 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008265
CAS Number: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=01b91b01af410c604b71329762c26b137e99d1c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Melting Point -68 °C
Molar Mass 162.38 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.3771 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 21.8 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 340 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid