Esametildisilossano, 0.65 cSt (25°C) 99.7% per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Silicone fluid, HMDSO
Purity: 99.7%
CAS No.: 107-46-0
Molecular Formula: C6H18OSi2
Formula Weight: 162.38
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3770
Odour: Characteristic
Melting Point: -67°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1736258
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008265
Formula:
C₆H₁₈OSi₂ Peso molecolare: 162,38 g/mol Punto di ebollizione: 100…101 °C Punto di fusione: –67 °C Densità: 0,764 Flash Pt: –2 °C (28 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008265 CAS Number: 107-46-0 EINECS: 203-492-7 UN: 1993 ADR: 3,II REACH: 01-2119496108-31 |