Stampa…
Esametildisilossano 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Silicone fluid, HMDSO
194791000 194795000 194790025
ACRO194791000EA 30.6 EUR
ACRO194791000 ACRO194795000 ACRO194790025
Esametildisilossano 98+%
Esametildisilossano
Formula: C₆H₁₈OSi₂
Peso molecolare: 162,38 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,76 g/cm³
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008265
CAS Number: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
REACH: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03d0d18c44dfa536ffcc853891b6f469333a38c5&vid=01b91b01af410c604b71329762c26b137e99d1c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %