Pentamethyldisiloxane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane
Purity: 95%
CAS No.: 1438-82-0
Molecular Formula: (CH3)3SiOSiH(CH3)2
Formula Weight: 148.35
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3740
Boiling Point: 86-87°
Beilstein Reference: 1734568
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00053658
Formula:
C₅H₁₆OSi₂ Peso molecolare: 148,35 g/mol Punto di ebollizione: 86…87 °C Densità: 0,758 Flash Pt: –19 °C (–2 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053658 CAS Number: 1438-82-0 EINECS: 215-873-5 ADR: 3,II |