1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 3277-26-7
Molecular Formula: C4H14OSi2
Formula Weight: 134.33
Flash Point: -26°(-15°F)
Refractive Index: 1.3700
Odour: Characteristic
Melting Point: -78°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 1733364
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008256
Formula:
C₄H₁₄OSi₂ Peso molecolare: 134.33 g/mol Punto di ebollizione: 70…71 °C Punto di fusione: –78 °C Densità: 0.760 Flash Pt: –26 °C (–15 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008256 CAS Number: 3277-26-7 EINECS: 221-906-4 ADR: 3 II |