Stampa…
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
216510250 216511000 216515000
ACRO216510250EA 42 EUR
ACRO216510250 ACRO216511000 ACRO216515000
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane 97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Formula: C₄H₁₄OSi₂
Peso molecolare: 134.33 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0.76 g/cm³
Flash Pt: –20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008256
CAS Number: 3277-26-7
EINECS: 221-906-4
UN: 1993
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %