Stampa…
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Hexamethyldisilazane
17713.1000 17713.2500
HONE17713.1000EA 0 EUR
HONE17713.1000 HONE17713.2500
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –82 °C
Densità: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008259
CAS Number: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM