Stampa…
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexamethyldisilazane
120580100 120581000 120585000 120580025
ACRO120580100EA 22.4 EUR
ACRO120580100 ACRO120581000 ACRO120585000 ACRO120580025
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso molecolare: 161.39 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0.76 g/cm³
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008259
CAS Number: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA