Stampa…
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
338140100 338140500 338142500
ACRO338140100EA 33.6 EUR
ACRO338140100 ACRO338140500 ACRO338142500
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide 95%
Lithiumbis(trimethylsilyl)amide
Formula: C₆H₁₈LiNSi₂
Punto di ebollizione: 114…116 °C
Punto di fusione: 105 - 107 °C
Densità: 0,891 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008261
CAS Number: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %