Stampa…
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: TMDS
A14304.09 A14304.18
A14304.09EA 71.9 EUR
A14304.09 A14304.18
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane ≥97%
1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
Purity: 97% CAS No.: 15933-59-2 Molecular Formula: C4H15NSi2 Formula Weight: 133.34 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.4055 Odour: Ammonia-like Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 741869 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00025626
Formula: C₄H₁₅NSi₂
Peso molecolare: 133,34 g/mol
Punto di ebollizione: 99…100 °C
Densità: 0,768
Flash Pt: –3 °C (26 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025626
CAS Number: 15933-59-2
EINECS: 240-072-2
UN: 2924
ADR: 3,II