Stampa…
1-Phenylpyrrole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N-Phenylpyrrole, 1-Phenyl-1H-pyrrole
L07973.06 L07973.14
L07973.06EA 37.5 EUR
L07973.06 L07973.14
1-Phenylpyrrole ≥99%
1-Phenylpyrrole
Purity: 99% CAS No.: 635-90-5 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Melting Point: 57-60° Boiling Point: 131°/30mm MDL No.: MFCD00005343
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 131 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005343
CAS Number: 635-90-5
EINECS: 211-242-3