2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
Purity: 98%
CAS No.: 932-16-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Pleasant
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 111887
MDL No.: MFCD00003089
Formula:
C₇H₉NO Peso molecolare: 123,15 g/mol Punto di ebollizione: 200…202 °C Densità: 1,04 Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003089 CAS Number: 932-16-1 EINECS: 213-247-6 |