Stampa…
1-Methylpyrrole per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20832.0100 8.20832.0500 8.20832.9023 8.20832.5000
8.20832.0100EA 49.1 EUR
8.20832.0100 8.20832.0500 8.20832.9023 8.20832.5000
1-Methylpyrrole per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrole
Formula: C₅H₇N
Peso molecolare: 81,12 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005345
CAS Number: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 13 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 81.12 g/mol
Boiling Point 111 - 113 °C
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4875 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 8.5 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 10.4 (10 g/l, H2O, 10 °C)
Ignition Point 400 °C