1-Methylpyrrole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
Purity: 99%
CAS No.: 96-54-8
Molecular Formula: C5H7N
Formula Weight: 81.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -57°
Boiling Point: 112-113°
Beilstein Reference: 104181
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005345
Formula:
C₅H₇N Peso molecolare: 81,12 g/mol Punto di ebollizione: 112…113 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 0,912 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005345 CAS Number: 96-54-8 EINECS: 202-513-7 ADR: 3,II |