Stampa…
1-Methylpyrrole 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Methylpyrrole, 1-Methyl-1H-pyrrole
127601000 127605000
127601000.EA 64.8 EUR
127601000. 127605000.
1-Methylpyrrole 99+%
1-Methylpyrrole
Formula: C₅H₇N
Peso molecolare: 81,12 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005345
CAS Number: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN: 1992
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %