3-Acetyl-1H-pyrrole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
A12073.03
A12073.06
A12073.03EA
86.4
EUR
A12073.03
A12073.06
3-Acetyl-1H-pyrrole ≥97%
3-Acetyl-1H-pyrrole
Purity: 97%
CAS No.: 1072-82-8
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 107151
MDL No.: MFCD00067759
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067759 CAS Number: 1072-82-8 |