2-Acetyl-1H-pyrrole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
Purity: 98%
CAS No.: 1072-83-9
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 88-92°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1882
MDL No.: MFCD00005220
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di ebollizione: 220 °C Punto di fusione: 88…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005220 CAS Number: 1072-83-9 EINECS: 214-016-2 |