Stampa…
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
252490050 252490250
ACRO252490050EA 39.5 EUR
ACRO252490050 ACRO252490250
2-Acetyl-1H-pyrrole 99%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Formula: C₆H₇NO
Punto di ebollizione: 220 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005220
CAS Number: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %