Stampa…
4-Methylpyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13170.06 A13170.14
A13170.06EA 69.2 EUR
A13170.06 A13170.14
4-Methylpyrimidine ≥98%
4-Methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3438-46-8 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 105781 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006115
Formula: C₅H₆N₂
Peso molecolare: 94,12 g/mol
Punto di ebollizione: 141…142 °C
Punto di fusione: 32 °C
Densità: 1,030
Flash Pt: 40 °C (104 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006115
CAS Number: 3438-46-8
EINECS: 222-344-2
UN: 1993
ADR: 3,III