Pyrimidine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 289-95-2
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.5040
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 123-124°
Beilstein Reference: 103894
Merck Reference: 14,7987
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006059
Formula:
C₄H₄N₂ Peso molecolare: 80,09 g/mol Punto di ebollizione: 123…124 °C Punto di fusione: 20…22 °C Densità: 1,016 Flash Pt: 31 °C (87 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006059 CAS Number: 289-95-2 EINECS: 206-026-0 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,7987 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...