Stampa…
2-Mercaptopyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Thiopyrimidine
A13382.09 A13382.22 A13382.30
A13382.09EA 34.9 EUR
A13382.09 A13382.22 A13382.30
2-Mercaptopyrimidine ≥98%
2-Mercaptopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 1450-85-7 Molecular Formula: C4H4N2S Formula Weight: 112.15 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 107105
Formula: C₄H₄N₂S
Peso molecolare: 112,16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006073
CAS Number: 1450-85-7
EINECS: 215-917-3