Stampa…
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-2,4,6-triyltriamine
139250250 139251000
ACRO139250250EA 40.1 EUR
ACRO139250250 ACRO139251000
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
2,4,6-Triaminopyrimidine
Formula: C₄H₇N₅
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di ebollizione: 324 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 246…252 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006100
CAS Number: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
Visualizza i codici
Appearance Almost white to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 252 °C
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %