Stampa…
4-Aminopyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27367.MD H27367.06 H27367.03
H27367.MDEA 63.9 EUR
H27367.MD H27367.06 H27367.03
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 591-54-8 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 147-152° MDL No.: MFCD00006112
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di fusione: 147…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006112
CAS Number: 591-54-8