4-Aminopyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
345070010
345070050
ACRO345070010EA
130
EUR
ACRO345070010
ACRO345070050
4-Aminopyrimidine 98%
4-Aminopyrimidine
Formula:
C₄H₅N₃ Punto di fusione: 151…155 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006112 CAS Number: 591-54-8 |
Appearance | White to light beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 155 °C |
HPLC | ≥97.5 % |