Stampa…
2-Aminopyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
B24594.22 B24594.36
B24594.22EA 40.1 EUR
B24594.22 B24594.36
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 109-12-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 123-127° Boiling Point: 159°/186mm MDL No.: MFCD00006089
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 159 °C (186 mmHg)
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006089
CAS Number: 109-12-6
EINECS: 203-648-4