Stampa…
2-Aminopyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidin-2-ylamine, Pyrimidin-2-amine
104580050 104581000 104585000
ACRO104580050EA 22.2 EUR
ACRO104580050 ACRO104581000 ACRO104585000
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C (186mbar)
Punto di fusione: 124…127 °C
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006089
CAS Number: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
BSC Certification Passes