Stampa…
2-Chloropyrimidine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 37.6 EUR
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Chloropyrimidine 98+%
2-Chloropyrimidine
Formula: C₄H₃ClN₂
Peso molecolare: 114,53 g/mol
Punto di ebollizione: 75…76 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 62…66 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006060
CAS Number: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %