2,4-Dichloropyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3934-20-1
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 101°/23mm
Beilstein Reference: 110911
MDL No.: MFCD00006061
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Punto di ebollizione: 101 °C (23 mmHg) Punto di fusione: 57…62 °C |
MDL Number:
MFCD00006061 CAS Number: 3934-20-1 EINECS: 223-508-6 |