Stampa…
2,4-Dichloropyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
162650250 162650050 162651000
ACRO162650250EA 136 EUR
ACRO162650250 ACRO162650050 ACRO162651000
2,4-Dichloropyrimidine 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 101 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 57…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006061
CAS Number: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 62 °C
GC ≥96.0 %