Stampa…
2,4,6-Trichloropyrimidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139490250 139491000
ACRO139490250EA 78.1 EUR
ACRO139490250 ACRO139491000
2,4,6-Trichloropyrimidine 99%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formula: C₄HCl₃N₂
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 23…25 °C
Densità: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006063
CAS Number: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %