Stampa…
5-Bromopyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L14172.06 L14172.14 L14172.22
L14172.06EA 24.5 EUR
L14172.06 L14172.14 L14172.22
5-Bromopyrimidine ≥98%
5-Bromopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 4595-59-9 Molecular Formula: C4H3BrN2 Formula Weight: 158.99 Melting Point: 69-74° Beilstein Reference: 107326
Formula: C₄H₃BrN₂
Peso molecolare: 158.99 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C (727 mmHg)
Punto di fusione: 69…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006117
CAS Number: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1