Stampa…
5-Bromopyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
204300250 204301000
ACRO204300250EA 58 EUR
ACRO204300250 ACRO204301000
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂
Peso molecolare: 158.99 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C (727 mmHg)
Punto di fusione: 69…73 °C
MDL Number: MFCD00006117
CAS Number: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %