2-Bromopyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4595-60-2
Molecular Formula: C4H3BrN2
Formula Weight: 158.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 62-64°/1.5mm
Beilstein Reference: 605945
MDL No.: MFCD00014601
Formula:
C₄H₃BrN₂ Punto di ebollizione: 62…64 °C (1,5 mmHg) Punto di fusione: 53…57 °C Densità: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014601 CAS Number: 4595-60-2 EINECS: 224-993-7 |