4,4'-Dipiridile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 553-26-4
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 111-114°
Boiling Point: 304-305°
Merck Reference: 14,3348
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006416
Formula:
C₁₀H₈N₂ Punto di ebollizione: 304…305 °C Punto di fusione: 111…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006416 CAS Number: 553-26-4 EINECS: 209-036-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3348 |