4,4'-Dipiridile, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₈N₂ Punto di ebollizione: 305 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 110…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006416 CAS Number: 553-26-4 EINECS: 209-036-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03383 |
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |