2,2'-Bipiridina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
Purity: 99+%
CAS No.: 366-18-7
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 70°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 113089
Merck Reference: 14,3347
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006212
Formula:
C₁₀H₈N₂ Punto di ebollizione: 272…273 °C Punto di fusione: 70 °C Densità: 1,326 g/cm³ (–150 °C) Flash Pt: 121 °C (249 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006212 CAS Number: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3347 |