Benzyl nicotinate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 94-44-0
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Flash Point: 170°(338°F)
Refractive Index: 1.5700
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 179-180°/5mm
Beilstein Reference: 159169
Merck Reference: 14,6526
MDL No.: MFCD00023584
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 179…180 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 21…23 °C Densità: 1,165 Flash Pt: 170 °C (338 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023584 CAS Number: 94-44-0 EINECS: 202-332-3 Merck Index: 14,6526 |