Stampa…
(S)-(-)-Nicotina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: L(-)-Nicotina
181420050 181420250 181421000 181425000
ACRO181420050EA 32.6 EUR
ACRO181420050 ACRO181420250 ACRO181421000 ACRO181425000
(S)-(-)-Nicotina 99+%
(S)-(-)-Nicotina
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di ebollizione: 247 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,015 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006369
CAS Number: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5255 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -140° to -152° (20°C, 589 nm) (c=2,absolute ethanol) (on anhydrous basis)