Stampa…
3-Benzoylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenyl 3-pyridyl ketone, Phenyl(pyridin-3-yl)methanone
A16695.06 A16695.14 A16695.22
A16695.06EA 35.4 EUR
A16695.06 A16695.14 A16695.22
3-Benzoylpyridine ≥98%
3-Benzoylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 5424-19-1 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 307° Beilstein Reference: 120234 MDL No.: MFCD00006394
Formula: C₁₂H₉NO
Peso molecolare: 183.21 g/mol
Punto di ebollizione: 307 °C
Punto di fusione: 36…40 °C
Flash Pt: 150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006394
CAS Number: 5424-19-1
EINECS: 226-561-3